Bis(2-ethoxyethyl)ether 98+%, extra pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
117900010
117900025
117905000
117900100
ACRO117900010EA
2730
CZK
ACRO117900010
ACRO117900025
ACRO117905000
ACRO117900100
Bis(2-ethoxyethyl)ether 98+%, extra pure
Bis(2-ethoxyethyl)ether
Vzorec:
C₈H₁₈O₃ Bod varu: 180…190 °C (760 mmHg) Hustota: 0,9 g/cm³ Bod vzplanutí: 82 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009254 CAS číslo: 112-36-7 EINECS: 203-963-7 Merck Index: 13,03145 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4110 to 1.4130 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.2 % (K.F.) |
GC | ≥98.0 % |
Color scale | ≤15 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.05 % |
Acidity (CH3COOH) | ≤0.015 % |
Peroxides | ≤0.0015 % (as H2O2) |
Iron (Fe) | ≤3 ppm |
Magnesium (Mg) | ≤0.002 % |
Sodium (Na) | ≤0.005 % |
Heavy metals (ICP-OES) | ≤5 ppm |
Insoluble matter | ≤0.005 % |