Bis(2-butoxyethyl)ether 99+%, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
194980010
194982500
194980025
ACRO194980010EA
4380
CZK
ACRO194980010
ACRO194982500
ACRO194980025
Bis(2-butoxyethyl)ether 99+%, pure
Bis(2-butoxyethyl)ether
Vzorec:
C₁₂H₂₆O₃ Bod varu: 256 °C (760 mmHg) Bod tání: –60 °C Hustota: 0,88 g/cm³ Bod vzplanutí: 118 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009459 CAS číslo: 112-73-2 EINECS: 204-001-9 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4225 to 1.4245 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.1 % (K.F.) |
GC | ≥99.0 % |
Color scale | ≤15 APHA |
Acidity (CH3COOH) | ≤0.01 % |
Peroxides | ≤50 ppm (as H2O2) |