Tisk…
VWR®, Overaly, s kapucí a zapínáním na zip
Dodavatel: VWR Collection
113-9038EA 11070 CZK
113-9038 113-9039 113-9040 113-9041 113-9042 113-9043 113-9044 113-9045 113-9046 113-9047
VWR®, Overaly, s kapucí a zapínáním na zip
Jednorázové oděvy
Tyto jednorázové overaly s kapucí jsou vyrobeny z prodyšné a odolné netkané SMS textilie.
  • Kapuce
  • Zapínání na zip (jeden směr)
  • Elastická zápěstí
  • Bez přírodního latexu
Hmotnost: 50 g/m²
Balení: 1 kus na sáček, 50 sáčků na pouzdro.