Tisk…
1,2-Dimetoxyethan for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00856.1000 8.00856.2500
8.00856.1000EA 2870 CZK
8.00856.1000 8.00856.2500
1,2-Dimetoxyethan for synthesis, Sigma-Aldrich®
1,2-Dimetoxyethan
Vzorec: C₄H₁₀O₂
Bod varu: 85 °C (1013 hPa)
Bod tání: –69 °C
Hustota: 1,113 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: –6 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008502
CAS číslo: 110-71-4
EINECS: 203-794-9
UN: 2252
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03251
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -69 °C
Molar Mass 90.12 g/mol
Boiling Point 84 - 86 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 67 hPa (20 °C)
Flash Point -6 °C
Explosion Limit 1.6 - 10.4 %(V)
Density 0.87 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) neutral
Ignition Point 200 °C
Viscosity kinematic 0.455 mm2/s (25 °C)
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid