1,2-Dimetoxyethan ≥99% stabilizovaný
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Stabilization:
Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol)
A12986.AE
A12986.0F
A12986.AP
A12986.AEEA
865
CZK
A12986.AE
A12986.0F
A12986.AP
1,2-Dimetoxyethan ≥99% stabilizovaný
1,2-Dimetoxyethan
Stabilized with BHT
Purity: 99+%
CAS No.: 110-71-4
Molecular Formula: C4H10O2
Formula Weight: 90.12
Flash Point: -6°(21°F)
Refractive Index: 1.3800
Odour: Ether-like
Melting Point: -69°
Boiling Point: 84-86°
Beilstein Reference: 1209237
Merck Reference: 14,3224
UN No.: 2252
MDL No.: MFCD00008502
Vzorec:
C₄H₁₀O₂ Bod varu: 84…86 °C Bod tání: –69 °C Hustota: 0,867 Bod vzplanutí: –6 °C (21 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008502 CAS číslo: 110-71-4 EINECS: 203-794-9 UN: 2252 ADR: 3,II Merck Index: 14,3224 |