Tisk…
1,2-Dimetoxyethan, extra dry 99+% stabilizovaný, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Dimethyl glycol, Ethylene glycol dimethyl ether, DME
610351000 610350010
610351000.EA 3140 CZK
610351000. 610350010.
1,2-Dimetoxyethan, extra dry 99+% stabilizovaný, AcroSeal®
1,2-Dimetoxyethan
Vzorec: C₄H₁₀O₂
MW: 90,12 g/mol
Bod varu: 85 °C (1013 hPa)
Bod tání: –69 °C
Hustota: 0,867 g/cm³
Bod vzplanutí: –6 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008502
CAS číslo: 110-71-4
EINECS: 203-794-9
UN: 2252
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03251
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.0 %
Stabilizer Approx. 100 ppm BHT
Residue after ignition ≤0.001 %