Tisk…
1,2-Dimetoxyethan 99+% stabilised, extra pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Dimethyl glycol, Ethylene glycol dimethyl ether, DME
Stabilization: Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol)
118450010 118450025 118455000 118450250
ACRO118450010EA 4160 CZK
ACRO118450010 ACRO118450025 ACRO118455000 ACRO118450250
1,2-Dimetoxyethan 99+% stabilised, extra pure
1,2-Dimetoxyethan
Vzorec: C₄H₁₀O₂
Bod varu: 84…86 °C (760 mmHg)
Bod tání: –69 °C
Hustota: 0,867 g/cm³
Bod vzplanutí: –6 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008502
CAS číslo: 110-71-4
EINECS: 203-794-9
UN: 2252
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03251
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3785 to 1.3815 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer 40 to 100 ppm BHT
Peroxide value ≤15 ppm