Tisk…
Diethylenglykol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 2,2'-Oxybis(ethan-1-ol), Digol, 2,2'-Oxybisethanol
M-Clarity™ quality level = MQ200
H26456-1L H26456-2.5L
SIALH26456-1LEA 1580 CZK
SIALH26456-1L SIALH26456-2.5L
Diethylenglykol, Sigma-Aldrich®
Diethylenglykol
Vzorec: C₄H₁₀O₃
MW: 106.12
Bod varu: 245
Bod tání: –10 °C
Hustota: 1.118 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 123 °C (ot. pohárek)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002882
CAS číslo: 111-46-6
EINECS: 203-872-2
Merck Index: 13,03146
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4f023bd53ecff654f6d6d398b3ee2a1bac87d56f&vid=25d8943f9c247b4203b1e1bcba59bf77dfdd9158&prid=web&clid=SAPDAM