Tisk…
VWR® Basic, Kombinéza, s kapucí
Dodavatel: VWR Collection
113-9014EA 7840 CZK
113-9014 113-9015 113-9016 113-9017 113-9018 113-9019 113-9020 113-9021 113-9022 113-9023 113-9024 113-9025
VWR® Basic, Kombinéza, s kapucí
Jednorázové oděvy
Tyto jednorázové kombinézy s kapucí jsou vyrobeny z netkaného, netkaného polypropylenu (SPP), lehké tkaniny, která poskytuje ochranu v nerizikových, špinavých pracovních prostředích.
  • Kapuce
  • Zapínání na zip jed(en směr)
  • Elastická zápěstí
  • Bez přírodního latexu
Hmotnost: 40 g/m²
Balení: 1 kus na sáček, 50 sáčků na pouzdro.