Diethylenglykol for synthesis
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
Synonyms:
2,2'-Oxybis(ethan-1-ol), Digol, 2,2'-Oxybisethanol
8.03131.1000
8.03131.5000
8.03131.9025
8.03131.1000EA
0
CZK
8.03131.1000
8.03131.5000
8.03131.9025
Diethylenglykol for synthesis
Diethylenglykol
Vzorec:
C₄H₁₀O₃ MW: 106,12 g/mol Bod varu: 245 °C (1013 hPa) Bod tání: –10 °C Hustota: 1,118 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 123 °C (ot. pohárek) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002882 CAS číslo: 111-46-6 EINECS: 203-872-2 Merck Index: 13,03146 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...