Diethylenglykol 99%, extra pure
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2,2'-Oxybis(ethan-1-ol), Digol, 2,2'-Oxybisethanol
121160010
121160025
121160100
ACRO121160010EA
1850
CZK
ACRO121160010
ACRO121160025
ACRO121160100
Diethylenglykol 99%, extra pure
Diethylenglykol
Vzorec:
C₄H₁₀O₃ MW: 106,12 g/mol Bod varu: 245 °C (760 mmHg) Bod tání: –10 °C Hustota: 1,11 g/cm³ Bod vzplanutí: 143 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002882 CAS číslo: 111-46-6 EINECS: 203-872-2 Merck Index: 13,03146 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear viscous liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4450 to 1.4480 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.2 % |
GC | ≥98.5 % |
Color scale | ≤20 APHA |
Ash | ≤0.01 % |
Acidity (CH3COOH) | ≤0.01 % |