Tisk…
4-Methoxy-1-butanol ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H50339.03 H50339.06
H50339.03EA 1460 CZK
H50339.03 H50339.06
4-Methoxy-1-butanol ≥98%
4-Methoxy-1-butanol
Purity: 98+% CAS No.: 111-32-0 Molecular Formula: C5H12O2 Formula Weight: 104.15 Flash Point: 73°(163°F) Odour: Mild Boiling Point: 66°/7mm MDL No.: MFCD00040437
Vzorec: C₅H₁₂O₂
Bod varu: 66 °C (7 mmHg)
Hustota: 0,93
Bod vzplanutí: 73 °C (163 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040437
CAS číslo: 111-32-0
EINECS: 203-858-6