Tisk…
3-Methoxy-1-butanol 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 3-Methoxybutan-1-ol
125790010 125791000
ACRO125790010EA 2400 CZK
ACRO125790010 ACRO125791000
3-Methoxy-1-butanol 99%
3-Methoxy-1-butanol
Vzorec: C₅H₁₂O₂
Bod varu: 161 °C (1013 hPa)
Bod tání: –85 °C
Hustota: 0,92 g/cm³
Bod vzplanutí: 46 °C
MDL Number: MFCD00002931
CAS číslo: 2517-43-3
EINECS: 219-741-8
UN: 1987
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4150 to 1.4165 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥98.5 %