Tisk…
2-Metoxyethanol ≥99% stabilizovaný, ReagentPlus®, Reagent Grade
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Stabilization: Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol) 50 ppm
185469-1L 185469-500ML
SIAL185469-1LEA 0 CZK
SIAL185469-1L SIAL185469-500ML
2-Metoxyethanol ≥99% stabilizovaný, ReagentPlus®, Reagent Grade
2-Metoxyethanol
Vzorec: C₃H₈O₂
Bod varu: 124,6 °C (1013 hPa)
Bod tání: -85 °C
Hustota: 0,964 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 39 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002867
CAS číslo: 109-86-4
EINECS: 203-713-7
UN: 1188
ADR: 3,III
Merck Index: 12,06118