Tisk…
2-Metoxyethanol ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A17459.0D A17459.0F A17459.AP
A17459.0DEA 10160 CZK
A17459.0D A17459.0F A17459.AP
2-Metoxyethanol ≥99%
2-Metoxyethanol
Purity: 99% CAS No.: 109-86-4 Molecular Formula: C3H8O2 Formula Weight: 76.10 Flash Point: 46°(115°F) Refractive Index: 1.4025 Odour: Characteristic pH: 4-7 Melting Point: -85° Boiling Point: 124-125° Beilstein Reference: 1731074 Merck Reference: 14,6038 UN No.: 1188 MDL No.: MFCD00002867
Vzorec: C₃H₈O₂
Bod varu: 124…125 °C
Bod tání: –85 °C
Hustota: 0,965
Bod vzplanutí: 46 °C (115 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002867
CAS číslo: 109-86-4
EINECS: 203-713-7
UN: 1188
ADR: 3,III
Merck Index: 14,6038