Tisk…
2-Metoxyethanol 99+%, extra pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
180790010 180790025 180790250
ACRO180790010EA 2510 CZK
ACRO180790010 ACRO180790025 ACRO180790250
2-Metoxyethanol 99+%, extra pure
2-Metoxyethanol
Vzorec: C₃H₈O₂
Bod varu: 124,6 °C (1013 hPa)
Bod tání: –85 °C
Hustota: 0,96 g/cm³
Bod vzplanutí: 38 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002867
CAS číslo: 109-86-4
EINECS: 203-713-7
UN: 1188
ADR: 3,III
Merck Index: 12,06118
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4010 to 1.4040 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥99.0 %
Color scale ≤15 APHA
Residue after evaporation ≤0.005 %