Tisk…
2-Metoxyethanol 99+% for spectroscopy
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Ethylene glycol monomethyl ether
168580010 168580025
ACRO168580010EA 3760 CZK
ACRO168580010 ACRO168580025
2-Metoxyethanol 99+% for spectroscopy
2-Metoxyethanol
Vzorec: C₃H₈O₂
Bod varu: 124,6 °C (1013 hPa)
Bod tání: –85 °C
Hustota: 0,96 g/cm³
Bod vzplanutí: 38 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002867
CAS číslo: 109-86-4
EINECS: 203-713-7
UN: 1188
ADR: 3,III
Merck Index: 12,06118
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Water ≤0.1 %
GC ≥99.0 %
UV at 280 nm A: ≤0.05
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
Acidity ≤0.0008 meq/g
Peroxides ≤0.002 % (as H2O2)