Tisk…
2-Butoxyethanol, Supelco®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Ethylene glycol butyl ether, Butyl cellosolve, Ethylene glycol monobutyl ether
M-Clarity™ quality level = MQ100
53071-1ML-F 53071-5ML-F
53071-1ML-FEA 936 CZK
53071-1ML-F 53071-5ML-F
2-Butoxyethanol, Supelco®
2-Butoxyethanol
Vzorec: CH₃(CH₂)₃OCH₂CH₂OH
MW: 118.18
Bod varu: 171
Bod tání: –70 °C
Hustota: 0.902 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 61
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002884
CAS číslo: 111-76-2
EINECS: 203-905-0
UN: 2810
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,01558
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=095b8781d4338f6b2b1f2d089664d55b61399c3f&vid=ed7ba86c984b4f3f76cee5ecbbba5c7d1612cb43&prid=web&clid=SAPDAM