Tisk…
Diethylether, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Ethyl Ether, Ether, 2,2'-Oxydiethane, 2,2'-Oxybisethane, Ethoxyethane
M-Clarity™ quality level = MQ100
179272-1L 179272-2.5L
SIAL179272-1LEA 2100 CZK
SIAL179272-1L SIAL179272-2.5L
Diethylether, Sigma-Aldrich®
Diethylether
Vzorec: (CH₃CH₂)₂O
Bod varu: 35 °C (1013 hPa)
Bod tání: –123 °C
Hustota: 0,7135 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: –40 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011646
CAS číslo: 60-29-7
EINECS: 200-467-2
UN: 1155
ADR: 3,I
REACH: 01-2119535785-29
Merck Index: 12,03852
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=16f2debd1f18f9bff9952c4a6e5d599a67f94e61&vid=3dd6c545e58e36e1004e828026523fb0e3bcbbcd&prid=web&clid=SAPDAM