Tisk…
Diisopropylether, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Isopropyl ether
MQ100
296856-100ML 296856-1L
SIAL296856-100MLEA 3280 CZK
SIAL296856-100ML SIAL296856-1L
Diisopropylether, Sigma-Aldrich®
Diisopropylether
Vzorec: (CH₃)₂CHOCH(CH₃)₂
MW: 102.18
Bod varu: 68.5
Bod tání: –86 °C
Hustota: 0.726 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: –28 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008880
CAS číslo: 108-20-3
EINECS: 203-560-6
UN: 1159
ADR: 3 II
Merck Index: 13,05232
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=932b8c021b2bfa9a11b8d8812cafbafecc6f9239&vid=dea267e876203eb2c2674787701ec602da1b3cf6&prid=web&clid=SAPDAM