Tisk…
Dibutylether for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Di-n-butyl ether
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02892.2500
8.02892.2500EA 3170 CZK
8.02892.2500
Dibutylether for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dibutylether
Vzorec: C₈H₁₈O
MW: 130,23 g/mol
Bod varu: 141 °C (1013 hPa)
Bod tání: –95 °C
Hustota: 0,767 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 25 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00009461
CAS číslo: 142-96-1
EINECS: 205-575-3
UN: 1149
ADR: 3,III
Merck Index: 13,01568
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 10 g/l (20 °C)
Melting Point -95 °C
Molar Mass 130.23 g/mol
Boiling Point 140 - 143 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 6.4 hPa (20 °C)
Flash Point 37 - 38 °C
Refractive Index 1.3985
Explosion Limit 0.9 - 8.5 %(V)
Density 0.769 g/cm3 (20 °C)
pH 5.2 (0.2 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 175 °C
Water absorption 300 mg/kg (20 °C)
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid