Dibutylether ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Di-n-butyl ether
A16305.0F
A16305.AP
A16305.0FEA
3370
CZK
A16305.0F
A16305.AP
Dibutylether ≥99%
Dibutylether
Purity: 99%
CAS No.: 142-96-1
Molecular Formula: CH3(CH2)3O(CH2)3CH3
Formula Weight: 130.23
Flash Point: 25°(77°F)
Refractive Index: 1.3990
Melting Point: -95°
Boiling Point: 141-143°
Beilstein Reference: 1732752
Merck Reference: 14,1569
UN No.: 1149
MDL No.: MFCD00009461
Vzorec:
C₈H₁₈O MW: 130,23 g/mol Bod varu: 141…143 °C Bod tání: –95 °C Hustota: 0,764 Bod vzplanutí: 25 °C (77 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009461 CAS číslo: 142-96-1 EINECS: 205-575-3 UN: 1149 ADR: 3,III Merck Index: 14,1569 |