Tisk…
Dibutylether 99+%, extra pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Di-n-butyl ether
149690010 149690025 149690250
ACRO149690010EA 3000 CZK
ACRO149690010 ACRO149690025 ACRO149690250
Dibutylether 99+%, extra pure
Dibutylether
Vzorec: C₈H₁₈O
MW: 130.23
Bod varu: 141 °C (760 mmHg)
Bod tání: –95 °C
Hustota: 0.768 g/cm³
Bod vzplanutí: 25 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009461
CAS číslo: 142-96-1
EINECS: 205-575-3
UN: 1149
ADR: 3 III
Merck Index: 13,01568
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3980 to 1.4000 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.05 %
GC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.01 %
Peroxides ≤0.01 % dibutylperoxide