Tisk…
Trimethyl orthopropionate 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
384620250 384621000
ACRO384620250EA 1770 CZK
ACRO384620250 ACRO384621000
Trimethyl orthopropionate 97%
Trimethyl orthopropionate
Vzorec: C₆H₁₄O₃
MW: 134.18
Bod varu: 121…122 °C (760 mmHg)
Hustota: 0.944 g/cm³
Bod vzplanutí: 19 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00043305
CAS číslo: 24823-81-2
UN: 3271
ADR: 3 II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3970 to 1.3990 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %