Triethyl orthopropionate ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L08172.AE
L08172.AP
L08172.AEEA
1390
CZK
L08172.AE
L08172.AP
Triethyl orthopropionate ≥97%
Triethyl orthopropionate
Purity: 98%
CAS No.: 115-80-0
Molecular Formula: C9H20O3
Formula Weight: 176.26
Flash Point: 45°(113°F)
Refractive Index: 1.4020
Odour: Slightly sweetish
Boiling Point: 158°
Beilstein Reference: 906798
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00009226
Vzorec:
C₉H₂₀O₃ Bod varu: 158 °C Bod tání: < 0 °C Hustota: 0,880 Bod vzplanutí: 45 °C (113 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009226 CAS číslo: 115-80-0 EINECS: 204-108-0 UN: 3272 ADR: 3,III |