Tisk…
Triethyl orthopropionate 98+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
139671000 139675000 139670025
ACRO139671000EA 2190 CZK
ACRO139671000 ACRO139675000 ACRO139670025
Triethyl orthopropionate 98+%
Triethyl orthopropionate
Vzorec: C₉H₂₀O₃
MW: 176.26
Bod varu: 155…160 °C (760 mmHg)
Bod tání: < 0 °C
Hustota: 0.886 g/cm³
Bod vzplanutí: 60 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009226
CAS číslo: 115-80-0
EINECS: 204-108-0
UN: 3271
ADR: 3 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4010 to 1.4030 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Specific optical rotation +18° to +28° (20°C, 589 nm) (c=2,ethanol/0.5N HCl(4:1))