Tisk…
Methanesulphonic anhydride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
269190-25G 269190-5G
SIAL269190-25GEA 3070 CZK
SIAL269190-25G SIAL269190-5G
Methanesulphonic anhydride, Sigma-Aldrich®
Methanesulphonic anhydride
Vzorec: C₂H₆O₅S₂
Bod tání: 63…66 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00007556
CAS číslo: 7143-01-3
EINECS: 230-442-1
UN: 3261
ADR: 8,II