Tisk…
2-Nitroethanol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
MQ100
146633-100G 146633-25G 146633-5G
SIAL146633-100GEA 23220 CZK
SIAL146633-100G SIAL146633-25G SIAL146633-5G
2-Nitroethanol, Sigma-Aldrich®
2-Nitroethanol
Vzorec: C₂H₅NO₃
MW: 91.07
Bod varu: 194
Bod tání: –80 °C
Hustota: 1.29 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007405
CAS číslo: 625-48-9
EINECS: 210-895-1