Tisk…
2-Nitroethanol tech. 80%, Technical Grade
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A17681.06 A17681.14 A17681.22
A17681.06EA 1690 CZK
A17681.06 A17681.14 A17681.22
2-Nitroethanol tech. 80%, Technical Grade
2-Nitroethanol
Purity: 80% CAS No.: 625-48-9 Molecular Formula: O2NCH2CH2OH Formula Weight: 91.07 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4451 Melting Point: -80° Boiling Point: 194° Beilstein Reference: 1633753 MDL No.: MFCD00007405
Vzorec: C₂H₅NO₃
MW: 91.07
Bod varu: 194 °C
Bod tání: –80 °C
Hustota: 1.270
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007405
CAS číslo: 625-48-9
EINECS: 210-895-1