Tisk…
2-Nitro-1-propanol ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
43843.14 43843.06
43843.14EA 6180 CZK
43843.14 43843.06
2-Nitro-1-propanol ≥98%
2-Nitro-1-propanol
Purity: 98% CAS No.: 2902-96-7 Molecular Formula: CH3CH(NO2)CH2OH Formula Weight: 105.09 Flash Point: 100°(212°F) Physical Form: Liquid Density: 1.185 Refractive Index: 1.4390 Boiling Point: 73°/1mm MDL No.: MFCD00007398
Vzorec: C₃H₇NO₃
Bod varu: 73 °C (1 mmHg)
Hustota: 1,185
Bod vzplanutí: 100 °C (212 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007398
CAS číslo: 2902-96-7
EINECS: 220-797-0