Kyselina 2-(cyklohexylamino)ethansulfonová, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
N-Cyclohexyltaurine, CHES
M-Clarity™ quality level = MQ200
C8210-100G
C8210-25G
SIALC8210-100GEA
8030
CZK
SIALC8210-100G
SIALC8210-25G
Kyselina 2-(cyklohexylamino)ethansulfonová, Sigma-Aldrich®
Kyselina 2-(cyklohexylamino)ethansulfonová
Vzorec:
C₈H₁₇NO₃S MW: 207,29 g/mol Bod tání: 320 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003835 CAS číslo: 103-47-9 EINECS: 203-115-6 Merck Index: 13,02063 |