Tisk…
Kyselina 2-(cyklohexylamino)ethansulfonová, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: N-Cyclohexyltaurine, CHES
M-Clarity™ quality level = MQ200
C2885-100G C2885-1KG C2885-250G C2885-25G
SIALC2885-100GEA 9810 CZK
SIALC2885-100G SIALC2885-1KG SIALC2885-250G SIALC2885-25G
Kyselina 2-(cyklohexylamino)ethansulfonová, Sigma-Aldrich®
Kyselina 2-(cyklohexylamino)ethansulfonová
Vzorec: C₈H₁₇NO₃S
MW: 207.29
Bod tání: 320
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003835
CAS číslo: 103-47-9
EINECS: 203-115-6
Merck Index: 13,02063