Tisk…
Kyselina 2-(cyklohexylamino)ethansulfonová, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: N-Cyclohexyltaurine, CHES
29311-10G 29311-50G
SIAL29311-10GEA 2640 CZK
SIAL29311-10G SIAL29311-50G
Kyselina 2-(cyklohexylamino)ethansulfonová, Sigma-Aldrich®
Kyselina 2-(cyklohexylamino)ethansulfonová
Vzorec: C₈H₁₇NO₃S
MW: 207.29
Bod tání: 320
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003835
CAS číslo: 103-47-9
EINECS: 203-115-6
Merck Index: 13,02063