Kyselina 2-(cyklohexylamino)ethansulfonová ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Purity: 99%
CAS No.: 103-47-9
Molecular Formula: C8H17NO3S
Formula Weight: 207.29
Melting Point:
Zwitterionic buffer useful in pH range 8.6 to 10.0
Vzorec:
C₈H₁₇NO₃S Bod tání: >300 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003835 CAS číslo: 103-47-9 EINECS: 203-115-6 Merck Index: 14,2055 |