Tisk…
Kyselina 2-(cyklohexylamino)ethansulfonová 98+% for biochemistry
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
208181000 208180250 208185000
ACRO208181000EA 3870 CZK
ACRO208181000 ACRO208180250 ACRO208185000
Kyselina 2-(cyklohexylamino)ethansulfonová 98+% for biochemistry
Kyselina 2-(cyklohexylamino)ethansulfonová
Vzorec: C₈H₁₇NO₃S
Bod tání: 300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003835
CAS číslo: 103-47-9
EINECS: 203-115-6
Merck Index: 13,02063
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 % (K.F.)
UV at 280 nm A: ≤0.04
pH 5 to 6 (1 % in water)
Titration with NaOH ≥98.0 %