Bis-trispropane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ400
B9410-100G
B9410-250G
B9410-25G
SIALB9410-100GEA
23650
CZK
SIALB9410-100G
SIALB9410-250G
SIALB9410-25G
Bis-trispropane, Sigma-Aldrich®
Bis-trispropane
Vzorec:
C₁₁H₂₆N₂O₆ |
MDL Number:
MFCD00004689 CAS číslo: 64431-96-5 EINECS: 264-899-3 |