Tisk…
Bis-trispropane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ400
B6755-100G B6755-1KG B6755-250G B6755-25G B6755-500G
SIALB6755-100GEA 8910 CZK
SIALB6755-100G SIALB6755-1KG SIALB6755-250G SIALB6755-25G SIALB6755-500G
Bis-trispropane, Sigma-Aldrich®
Bis-trispropane
Vzorec: C₁₁H₂₆N₂O₆
MDL Number: MFCD00004689
CAS číslo: 64431-96-5
EINECS: 264-899-3