Diethanolamin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
ß,ß′-Dihydroxydiethylamine, Bis-(ß-hydroxyethyl)-amine, 2,2'-Iminodiethanol
31590-250G
31590-1KG
SIAL31590-250GEA
1170
CZK
SIAL31590-250G
SIAL31590-1KG
Diethanolamin, Sigma-Aldrich®
Diethanolamin
Vzorec:
C₄H₁₁NO₂ Bod varu: 268,8 °C (1013 hPa) Bod tání: 28 °C Hustota: 1,1 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 176 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002843 CAS číslo: 111-42-2 EINECS: 203-868-0 REACH: 01-2119488930-28 Merck Index: 13,03134 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...