Tisk…
VWR®, základní kabáty pro návštěvníky, zapínání na suchý zip
Dodavatel: VWR Collection
113-8955EA 4920 CZK
113-8955 113-8956 113-8957 113-8958 113-8959 113-8960 113-8962 113-8963 113-8964 113-8965 113-8966 113-8967 113-8969 113-8971
VWR®, základní kabáty pro návštěvníky, zapínání na suchý zip
Jednorázové oděvy
Tyto jednorázové pláště s límcem jsou vyrobeny z netkané polypropylenové (SPP) tkaniny, která chrání před špínou, špínou a určitými suchými částicemi v nerizikových prostředích.
  • Zapínání VELCRO®
  • Elastická zápěstí
  • Bez přírodního latexu
  • Dostupné v bílé a modré barvě
Hmotnost: 30 g/m²
Balení: 1 kus na sáček, 50 sáčků na pouzdro.