Tisk…
Diethanolamin, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Dodavatel: Avantor
Nebezpečí
Synonyms: ß,ß′-Dihydroxydiethylamine, Bis-(ß-hydroxyethyl)-amine, 2,2'-Iminodiethanol
7026-00EA 0 CZK
7026-00 7026.2500 7026-01RM
Diethanolamin, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Diethanolamin
Vzorec: C₄H₁₁NO₂
MW: 105.14
Bod varu: 268.8
Bod tání: 28
Hustota: 1.1 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 176
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002843
CAS číslo: 111-42-2
EINECS: 203-868-0
REACH: 01-2119488930-28
Merck Index: 13,03134
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay min. 98.5 %
Density (g/ml) at 30°C 1.088 - 1.093
Iron (Fe) max. 0.001 %
Heavy Metals (as Pb) max. 0.002 %
Residue after Ignition max. 0.005 %
Trace Impurities (in ppm) Chloride (Cl) max. 5