Tisk…
Spermidine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
S2626-1G S2626-25G S2626-5G
SIALS2626-1GEA 1890 CZK
SIALS2626-1G SIALS2626-25G SIALS2626-5G
Spermidine, Sigma-Aldrich®
Spermidine
Vzorec: C₇H₁₉N₃
Bod varu: 246 °C (1013 hPa)
Bod tání: 20…25 °C
Hustota: 0,925 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00008229
CAS číslo: 124-20-9
EINECS: 204-689-0
Merck Index: 12,08893