Tisk…
Spermidine ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A19096.03 A19096.06 A19096.14 A19096.22
A19096.03EA 1370 CZK
A19096.03 A19096.06 A19096.14 A19096.22
Spermidine ≥99%
Spermidine
Purity: 99% CAS No.: 124-20-9 Molecular Formula: H2N(CH2)3NH(CH2)4NH2 Formula Weight: 145.25 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4790 Melting Point: 22-25° Boiling Point: 128-130°/14mm Beilstein Reference: 1698591 Merck Reference: 14,8742 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00008229
Vzorec: C₇H₁₉N₃
Bod varu: 128…130 °C (14 mmHg)
Bod tání: 22…25 °C
Hustota: 0,925
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008229
CAS číslo: 124-20-9
EINECS: 204-689-0
ADR: 8,III
Merck Index: 14,8742