Tisk…
Spermidine 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: N1-(3-Aminopropyl)butane-1,4-diamine, N-(3-Aminopropyl)-1,4-diaminobutane, 4-Azaoctamethylenediamine
132740010 132740050 132740250 132741000
ACRO132740010EA 1510 CZK
ACRO132740010 ACRO132740050 ACRO132740250 ACRO132741000
Spermidine 99%
Spermidine
Vzorec: C₇H₁₉N₃
Bod varu: 128…130 °C (14 mmHg)
Bod tání: 22…25 °C
Hustota: 0,925 g/cm³
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00008229
CAS číslo: 124-20-9
EINECS: 204-689-0
UN: 3259
ADR: 8,II
Merck Index: 12,08893
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4785 to 1.4805 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %