Tisk…
VWR® Basic, Protiskluzové návleky na boty
Dodavatel: VWR Collection
113-8285EA 5360 CZK
113-8285 113-8287
VWR® Basic, Protiskluzové návleky na boty
Jednorázové oděvy
Tyto jednorázové návleky na boty jsou vyrobeny z netkané, laminované, PP tkaniny.
  • Protiskluzová podrážka
  • Bez přírodního latexu
  • Dostupné v bílé a modré barvě
D×V: 410×170 mm
Hmotnost: 60 g/m²
* Jedna velikost vhodná pro každého
Balení: 10 kusů na svazek, 10 svazků na sáček, 3 sáčky na pouzdro.