Tisk…
N-Methylethylenediamine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
127019-100G 127019-25G 127019-5G
SIAL127019-100GEA 30020 CZK
SIAL127019-100G SIAL127019-25G SIAL127019-5G
N-Methylethylenediamine, Sigma-Aldrich®
N-Methylethylenediamine
Vzorec: C₃H₁₀N₂
Bod varu: 114 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,84 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00008165
CAS číslo: 109-81-9
EINECS: 203-707-4
UN: 2734
ADR: 8,II