N-Methylethylenediamine 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
2-Aminoethylmethylamine, N1-Methylethane-1,2-diamine
155560050
155560250
155561000
ACRO155560050EA
2340
CZK
ACRO155560050
ACRO155560250
ACRO155561000
N-Methylethylenediamine 95%
N-Methylethylenediamine
Vzorec:
C₃H₁₀N₂ Bod varu: 114…116 °C (760 mmHg) Hustota: 0,84 g/cm³ Bod vzplanutí: 41 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008165 CAS číslo: 109-81-9 EINECS: 203-707-4 UN: 2734 ADR: 8,II |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4390 to 1.4420 (20°C, 589 nm) |
Titration with HClO4 | ≥94.0 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |