Tisk…
N-Etyldiizopropylamin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Hünig’s base, N,N-Diisopropylethylamine, N.N’-Diisopropyl ethylamine, DIPEA
M-Clarity™ quality level = MQ200
D125806-10L D125806-1L D125806-500ML
SIALD125806-10LEA 55430 CZK
SIALD125806-10L SIALD125806-1L SIALD125806-500ML
N-Etyldiizopropylamin, Sigma-Aldrich®
N-Etyldiizopropylamin
Vzorec: C₈H₁₉N
Bod varu: 127 °C (1013 hPa)
Bod tání: –50 °C
Hustota: 0,76 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 6 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008868
CAS číslo: 7087-68-5
EINECS: 230-392-0
UN: 2733
ADR: 3,II