N-Etyldiizopropylamin for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Hünig’s base, N,N-Diisopropylethylamine, N.N’-Diisopropyl ethylamine, DIPEA
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00894.0250
8.00894.1000
8.00894.0250EA
2120
CZK
8.00894.0250
8.00894.1000
N-Etyldiizopropylamin for synthesis, Sigma-Aldrich®
N-Etyldiizopropylamin
Vzorec:
C₈H₁₉N Bod varu: 127 °C (1013 hPa) Bod tání: –50 °C Hustota: 0,76 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 6 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008868 CAS číslo: 7087-68-5 EINECS: 230-392-0 UN: 1992 ADR: 3 (6.1),II |
Výsledky specifikačního testu
Solubility | 3.9 g/l (20°C) |
Melting Point | -46 °C |
Boiling Point | 127 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 16 hPa (20 °C) |
Flash Point | 9.5 °C |
Refractive Index | 1.4121 (25 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 0.7 - 6.3 %(V) |
Density | 0.76 g/cm3 (20 °C) |
pH | 12.3 (H2O) (as an emulsion) |
Ignition Point | 240°C |
Viscosity Kinematic | 0.88 mm2/s (20 °C) |
Synonyms | N,N-Diisopropylethylamine |
Hill Formula | C8H19N |
Chemical Formula | [(CH3)2CH]2NCH2CH3 |