Tisk…
N-Etyldiizopropylamin 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Hünig’s base, N,N-Diisopropylethylamine, N.N’-Diisopropyl ethylamine, DIPEA
115220250 115221000 115225000 115220026 115220101
115220250.EA 798 CZK
115220250. 115221000. 115225000. 115220026. 115220101.
N-Etyldiizopropylamin 99+%
N-Etyldiizopropylamin
Vzorec: C₈H₁₉N
Bod varu: 127 °C (760 mmHg)
Bod tání: –46 °C
Hustota: 0,756 g/cm³
Bod vzplanutí: 6 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008868
CAS číslo: 7087-68-5
EINECS: 230-392-0
UN: 3384
ADR: 6.1,
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4120 to 1.4150 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.30 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
Diisopropylamine ≤0.30 %