Tisk…

Diizopropylamin, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí

Synonyms: N-Isopropyl-2-propanamine

M-Clarity™ quality level = MQ200

386464-100ML 386464-1L
SIAL386464-100MLEA 3630 CZK
SIAL386464-100ML SIAL386464-1L
Diizopropylamin, Sigma-Aldrich®
Diizopropylamin
Vzorec: C₆H₁₅N
MW: 101,19 g/mol
Bod varu: 84 °C (1013 hPa)
Bod tání: –61 °C
Hustota: 0,717 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: –17 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008862
CAS číslo: 108-18-9
EINECS: 203-558-5
UN: 1158
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03219

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR